Learn More
Fisherbrand™ Rechteckiger Korb für Autoklaven
Zur Verwendung mit HMT 260 FA/MA und HMT 230 FA/MA Autoklaven.
126.00 CHF - 137.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Produkttyp | Korb, rechteckig |
Material | Drahtgitter |
Product Code | Brand | Abmessungen (L x B x H) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Price | Quantity & Availability | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Abmessungen (L x B x H) | Zur Verwendung mit (Geräte) | Price | Quantity & Availability | ||||
15608835
|
Fisherbrand™
52037 |
370 x 210 x 105 mm | HMT 260 FA/MA Tisch-Autoklaven |
137.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15698825
|
Fisherbrand™
52036 |
340 x 180 x 120 mm | HMT 230 FA/MA Tisch-Autoklaven |
126.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Description
- Solide Konstruktion
- Drahtgitterkorb
- 370 X 210 mm oder 340 x 180 x 120 mm
Specifications
Autoklavierbar | |
Korb, rechteckig | |
Drahtgitter |