Learn More
Invitrogen™ RecoverAll™ Multi-Sample RNA/DNA Isolation Workflow
Der RecoverAll™ Multi-Proben RNA/DNA-Arbeitsablauf ist ein vollständiges Arbeitsablaufpaket für die sequenzielle Extraktion von RNA und DNA aus derselben Formaldehyd- oder Paraformaldehyd-fixierten, paraffineingebetteten (FFPE) Gewebeprobe.
890.00 CHF - 1410.00 CHF
Spezifikation
Probentyp FFPE und fixierte Proben, Fixierte Proben
Hochdurchsatz-Kompatibilität Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR, Northern Blotting, RT-PCR (Endpunkt), microRNA-Analyse, Echtzeit-PCR, Sequenzierung
Produktlinie Ambion™, RecoverAll™
Versandbedingung Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15430994
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
A26135
200 Aufreinigungen
1410.00 CHF
1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15420994
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
A26069
120 Präparationen
890.00 CHF
1 Set
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Der RecoverAll™ Multi-Proben-RNA/DNA-Arbeitsablauf ist ein vollständiges Arbeitsablaufpaket für die sequenzielle Extraktion von RNA und DNA aus derselben Formaldehyd- oder Paraformaldehyd-fixierten, paraffineingebetteten (FFPE) Gewebeprobe. Die gewonnene RNA und DNA sind für den Einsatz in Downstream-Prozesse wie der quantitativen Echtzeit-RT-PCR und der gezielten Sequenzierung mit dem Oncomine™ Cancer Research Panel bereit. Dieses Arbeitsablaufpaket umfasst RecoverAll™ Gesamtnukleinsäure-Isolationskits, Elutionsröhrchen und nukleasefreies Wasser.
Zu den Merkmalen gehören:
  • Gewinnt RNA und DNA in separaten Eluaten aus demselben FFPE-Abschnitt zurück
  • Basiert auf bewährter Ambion™ RecoverAll-Technologie
  • Verarbeitet vier 20 µm-Abschnitte pro Reaktion
Der spezielle Arbeitsablauf bietet mehr Informationen aus weniger Probeneingaben
FFPE-Proben sind kostbar, was oft die Auswahl einer Extraktionsmethode gegenüber einer anderen erfordert, um die Probe zu sparen. Mit dem RecoverAll Multi-Proben--RNA/DNA-Arbeitsablauf müssen Sie bei der Rückgewinnung von RNA und DNA aus derselben FFPE-Gewebeprobe in einem einzigen Arbeitsablauf nicht entscheiden, welche Nukleinsäure aus einem bestimmten FFPE-Abschnitt gewonnen werden soll.
Zuerst werden FFPE-Objektträger- oder Gewebeblock-Abschnitte entparaffiniert und mit Protease verdaut. Die Proben werden dann auf eine Filterkartusche geladen; DNA bleibt an die Filterkartusche gebunden, während RNA durchfließt. Zur RNA-Rückgewinnung wird der Durchfluss auf eine neue Filterpatrone angewendet, die mit DNase behandelt und dann aus dem Filter eluiert wird. Zur DNA-Rückgewinnung wird die an die Filterkartusche gebundene DNA mit RNase A behandelt und anschließend aus dem Filter eluiert.
Spezifikation
Spezifikation
FFPE und fixierte Proben, Fixierte Proben
PCR, Northern Blotting, RT-PCR (Endpunkt), microRNA-Analyse, Echtzeit-PCR, Sequenzierung
Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz
Ambion™, RecoverAll™
Gesamt-RNA, miRNA, Gesamtnukleinsäuren, mRNA, genomische DNA
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ RecoverAll™ Multi-Sample RNA/DNA Isolation Workflow