Learn More
Invitrogen™ RecoverAll™ Multi-Sample RNA/DNA Isolation Workflow
Der RecoverAll™ Multi-Proben RNA/DNA-Arbeitsablauf ist ein vollständiges Arbeitsablaufpaket für die sequenzielle Extraktion von RNA und DNA aus derselben Formaldehyd- oder Paraformaldehyd-fixierten, paraffineingebetteten (FFPE) Gewebeprobe.
Marke:  Invitrogen™ A26069
712.00 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24108" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15420994
  • 890.00 CHF / 1 Set
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Der RecoverAll™ Multi-Proben-RNA/DNA-Arbeitsablauf ist ein vollständiges Arbeitsablaufpaket für die sequenzielle Extraktion von RNA und DNA aus derselben Formaldehyd- oder Paraformaldehyd-fixierten, paraffineingebetteten (FFPE) Gewebeprobe. Die gewonnene RNA und DNA sind für den Einsatz in Downstream-Prozesse wie der quantitativen Echtzeit-RT-PCR und der gezielten Sequenzierung mit dem Oncomine™ Cancer Research Panel bereit. Dieses Arbeitsablaufpaket umfasst RecoverAll™ Gesamtnukleinsäure-Isolationskits, Elutionsröhrchen und nukleasefreies Wasser.
Zu den Merkmalen gehören:
  • Gewinnt RNA und DNA in separaten Eluaten aus demselben FFPE-Abschnitt zurück
  • Basiert auf bewährter Ambion™ RecoverAll-Technologie
  • Verarbeitung von vier 20 µm-Abschnitten pro Reaktion
    Der spezielle Arbeitsablauf liefert mehr Informationen aus weniger Probenmaterial
    FFPE-Proben sind wertvoll, weshalb häufig eine Extraktionsmethode einer anderen vorgezogen werden muss, um Probenmaterial zu sparen. Mit dem RecoverAll Multi-Proben-RNA/DNA-Arbeitsablauf müssen Sie bei der Rückgewinnung von RNA und DNA aus derselben FFPE-Gewebeprobe in einem einzigen Arbeitsablauf nicht entscheiden, welche Nukleinsäure aus einem bestimmten FFPE-Abschnitt gewonnen werden soll.
    Zuerst werden FFPE-Objektträger- oder Gewebeblock-Abschnitte entparaffiniert und mit Protease verdaut. Die Proben werden dann auf eine Filterkartusche geladen; DNA bleibt an die Filterkartusche gebunden, während RNA durchfließt. Zur RNA-Rückgewinnung wird der Durchfluss auf eine neue Filterpatrone angewendet, die mit DNase behandelt und dann aus dem Filter eluiert wird. Zur DNA-Rückgewinnung wird die an die Filterkartusche gebundene DNA mit RNase A behandelt und anschließend aus dem Filter eluiert.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    • 3 RecoverAll Gesamtnukleinsäure-Isolationskits (Lieferung in zwei Teilen: Ein Teil bei Raumtemperatur und ein Teil bei -–20 °C; wie auf der Verpackung angegeben lagern)
    • 100 Elutionsröhrchen
    • 100 ml nukleasefreies Wasser
    Nicht für Anwendungen mit hohem Durchsatz
    120 Präp.
    120 Präparationen
    Gesamt-RNA, miRNA, Gesamtnukleinsäuren, mRNA, genomische DNA
    FFPE und fixierte Proben, Fixierte Proben
    PCR, Northern Blotting, RT-PCR (Endpunkt), microRNA-Analyse, Echtzeit-PCR, Sequenzierung
    Ambion™, RecoverAll™
    Freigegeben für den Versand ohne Kühlung oder auf nassem Eis oder Trockeneis
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Name des Produkts
    Invitrogen™ RecoverAll™ Multi-Sample RNA/DNA Isolation Workflow > 120 Aufreinigungen
    Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.