Learn More
Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B
Rekombinantes Protein G – Sepharose™ B.
684.00 CHF - 3695.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Protein G
Produktlinie Sepharose™
Säulentyp Affinity
Stationäre Phase Protein G
Form Suspension
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10573395
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novex™
101242
5 ml
1256.00 CHF
5 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10078792
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novex™
101241
2 ml
684.00 CHF
2 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10405533
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novex™
101243
25 ml
3695.00 CHF
25 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rekombinantes Protein G wird in einem Stamm von E. coli hergestellt, der das Gen für Protein G aus Streptococcus sp. enthält. Dieses Produkt wird durch die kovalente Kupplung von hochgereinigtem rekombinanten Protein G an Sepharose™ 4B hergestellt. Es wird als 50%ige Suspension geliefert, die rekombinante Protein G-Sepharose™ 4B + PBS (10 mM phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4 mit 0,1 % Proclin) enthält.
Anwendungen: Immunglobulin-Affinitätsaufreinigung und Immunpräzipitation
Rekombinantes Protein G bindet an die Fc-Region vieler Immunglobulin-G-Typen, darunter:
  • Alle vier Unterklassen von humanem IgG
  • Maus-IgG
  • Kaninchen-IgG
  • Meerschweinchen-IgG
  • Ratten-IgG
  • Ziegen-IgG
  • Schaf-IgG
  • Kuh-IgG
  • Pferde-IgG
    Rekombinantes Protein G bindet nicht an IgG von Hühnern oder Katzen oder an humanes IgA, IgM oder Serumalbumin. Es bindet schwach an IgG vom Hund.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Protein G
    Affinity
    Suspension
    Sepharose™
    Protein G
    Dokumentation
    Product Certifications
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B