Learn More
Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B
Rekombinantes Protein G – Sepharose™ B.
Marke:  Novex™ 101242
857.37 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10573395
  • 1286.00 CHF / 5 Milliliter
Erhalten Sie 3 für 2
Aktionscode 24112 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Beschreibung
Rekombinantes Protein G wird in einem Stamm von E. coli hergestellt, der das Gen für Protein G aus Streptococcus sp. enthält. Dieses Produkt wird durch die kovalente Kopplung von hochgereinigtem rekombinanten Protein G an Sepharose™ 4B hergestellt. Es wird als 50%ige Suspension geliefert, die rekombinante Protein G-Sepharose™ 4B + PBS (10 mM phosphatgepufferte Kochsalzlösung, pH 7,4 mit 0,1 % Proclin) enthält.
Anwendungen: Immunglobulin-Affinitätsaufreinigung und Immunpräzipitation
Rekombinantes Protein G bindet an die Fc-Region vieler Immunglobulin-G-Typen, darunter:
  • Alle vier Unterklassen von humanem IgG
  • Maus-IgG
  • Kaninchen-IgG
  • Meerschweinchen-IgG
  • Ratten-IgG
  • Ziegen-IgG
  • Schaf-IgG
  • Kuh-IgG
  • Pferde-IgG
    Rekombinantes Protein G bindet nicht an IgG von Hühnern oder Katzen oder an humanes IgA, IgM oder Serumalbumin. Es bindet schwach an IgG vom Hund.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Protein G
    Affinity
    Dieses Produkt wird als 50%ige Suspension geliefert (5 ml rekombinante Protein G Sepharose™ 4B + 5 ml PBS), Nasseis
    Suspension
    Sepharose™
    Protein G
    5 ml
    Dokumentation
    One moment while we fetch your results.
    Zertifikate
    Aktionen
    Aktionen
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Novex™ Recombinant Protein G - Sepharose™ 4B > 5 ml