Learn More
Novex™ Recombinant Protein G
Rekombinantes Protein G
209.00 CHF - 504.00 CHF
Spezifikation
Konjugat Unkonjugiert
Form Pulver
Protein-Subtyp Protein G
Inhalt und Lagerung 2 – 8 °C
Versandbedingung Nasseis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
10726713
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novex™
101200
1 mg
209.00 CHF
1 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10100633
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Novex™
101201
5 mg
504.00 CHF
5 Milligramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Rekombinantes Protein G wird in einem Stamm von E. coli hergestellt, der das Gen für Protein G aus Streptococcus sp. enthält. Es wird als salzfreies lyophilisiertes Pulver geliefert.
Rekombinantes Protein G bindet an die Fc-Region vieler Immunglobulin-G-Typen, darunter:
  • Alle vier Unterklassen von humanem IgG
  • Maus-IgG
  • Kaninchen-IgG
  • Meerschweinchen-IgG
  • Ratten-IgG
  • Ziegen-IgG
  • Schaf-IgG
  • Kuh-IgG
  • Pferde-IgG
    Rekombinantes Protein G bindet nicht an IgG von Hühnern oder Katzen oder an humanes IgA, IgM oder Serumalbumin. Es bindet schwach an IgG vom Hund.
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Unkonjugiert
    Protein G
    Nasseis
    Pulver
    2 – 8 °C
    Dokumentation
    Product Certifications
    Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
    Berichtigung von Produktinhalten
    Name des Produkts
    Novex™ Recombinant Protein G