Learn More
Novex™ Recombinant Protein G
Rekombinantes Protein G
Marke:  Novex™ 101201
331.57 CHF gültig bis 2024-12-20
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10100633
  • 467.00 CHF / 5 Milligramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Rekombinantes Protein G wird in einem Stamm von E. coli hergestellt, der das Gen für Protein G aus Streptococcus sp. enthält. Es wird als salzfreies lyophilisiertes Pulver geliefert.
Rekombinantes Protein G bindet an die Fc-Region vieler Immunglobulin-G-Typen, darunter:
  • Alle vier Unterklassen von humanem IgG
  • Maus-IgG
  • Kaninchen-IgG
  • Meerschweinchen-IgG
  • Ratten-IgG
  • Ziegen-IgG
  • Schaf-IgG
  • Kuh-IgG
  • Pferde-IgG
    Rekombinantes Protein G bindet nicht an IgG von Hühnern oder Katzen oder an humanes IgA, IgM oder Serumalbumin. Es bindet schwach an IgG vom Hund.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Spezifikation
    Spezifikation
    Unkonjugiert
    Pulver
    2 – 8 °C
    5 mg
    Protein G
    Nasseis