missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse Dkk-4 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
569.00 CHF
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) | 234130 |
---|---|
Molekulargewicht | 23 kDa |
Name | Dkk-4 |
Menge | 10 μg |
Quelle | Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse Dkk-4 protein Leu19-Ile221 (Arg67Ser and Arg70Ser),with a C-terminal 6-His tag |
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zusammensetzung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
18156250
|
R&D Systems™
3105-DK-010 |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein. |
569.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
18137930
|
R&D Systems™
3105-DK-010/CF |
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS. |
569.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
The Recombinant Mouse Dkk-4 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse Dkk-4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.Spezifikation
234130 | |
Dkk-4 | |
Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse Dkk-4 protein Leu19-Ile221 (Arg67Ser and Arg70Ser),with a C-terminal 6-His tag | |
Unconjugated | |
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain. |
23 kDa | |
10 μg | |
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. | |
Recombinant |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts