missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Recombinant Mouse Dkk-4 Protein

Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity

Marke:  R&D Systems™ 3105-DK-010/CF

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 18137930

  • 569.00 CHF / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

The Recombinant Mouse Dkk-4 Protein is derived from NS0. The Recombinant Mouse Dkk-4 Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Spezifikation

Spezifikation

Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS.
23 kDa
10 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
234130
Dkk-4
Mouse myeloma cell line,NS0-derived mouse Dkk-4 protein Leu19-Ile221 (Arg67Ser and Arg70Ser),with a C-terminal 6-His tag
Unconjugated
95%, by SDS-PAGE under reducing conditions and visualized by silver stain.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt