Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMA4 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
141.00 CHF - 4020.00 CHF
Spezifikation
Name PSMA4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Produkttyp Recombinant Protein
Kreuzreaktivität Human
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15992759
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13183-5ug
5 μg
141.00 CHF
5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15982759
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13183-20ug
20 μg
219.00 CHF
20 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15972759
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP13183-1mg
1 mg
4020.00 CHF
1 Milligramm
Verfügbar ab: 18-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
PSMA4 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSMA4 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSRRYD SRTTIFSPEG RLYQVEYAME AIGHAGTCLG ILANDGVLLA AERRNIHKLL DEVFFSEKIY KLNEDMACSV AGITSDANVL TNELRLIAQR YLLQYQEPIP CEQLVTALCD IKQAYTQFGG KRPFGVSLLY IGWDKHYGFQ LYQSDPSGNY GGWKATCIGN NSAAAVSMLK QDYKEGEMTL KSALALAIKV LNKTMDVSKL SAEKVEIATL TRENGKTVIR VLKQKEVEQL IKKHEEEEAK AEREKKEKEQ KEKDK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.