missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human PSMA4 Protein

A cDNA sequence encoding the PSMA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marke:  enQuireBio™ QP13183-5ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15992759

  • 131.00 CHF / 5 Mikrogramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

PSMA4 Protein
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSRRYD SRTTIFSPEG RLYQVEYAME AIGHAGTCLG ILANDGVLLA AERRNIHKLL DEVFFSEKIY KLNEDMACSV AGITSDANVL TNELRLIAQR YLLQYQEPIP CEQLVTALCD IKQAYTQFGG KRPFGVSLLY IGWDKHYGFQ LYQSDPSGNY GGWKATCIGN NSAAAVSMLK QDYKEGEMTL KSALALAIKV LNKTMDVSKL SAEKVEIATL TRENGKTVIR VLKQKEVEQL IKKHEEEEAK AEREKKEKEQ KEKDK
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
5 μg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Human
His
The PSMA4 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote