missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human PSMA4 Protein
A cDNA sequence encoding the PSMA4 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
Marke: enQuireBio™ QP13183-1mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
PSMA4 Protein | |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMSRRYD SRTTIFSPEG RLYQVEYAME AIGHAGTCLG ILANDGVLLA AERRNIHKLL DEVFFSEKIY KLNEDMACSV AGITSDANVL TNELRLIAQR YLLQYQEPIP CEQLVTALCD IKQAYTQFGG KRPFGVSLLY IGWDKHYGFQ LYQSDPSGNY GGWKATCIGN NSAAAVSMLK QDYKEGEMTL KSALALAIKV LNKTMDVSKL SAEKVEIATL TRENGKTVIR VLKQKEVEQL IKKHEEEEAK AEREKKEKEQ KEKDK | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
1 mg | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Human | |
His | |
The PSMA4 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 20% glycerol, 1mM DTT and 0.1mM PMSF. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur