Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human NNT GST (N-Term) Protein
Recombinant Protein
715.00 CHF - 939.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
Zusammensetzung 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 23530
Molekulargewicht MolecularWeight-theroretical: 48.51 kDa
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18621941
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
H00023530-P01-10ug
10 μg
715.00 CHF
10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
18608600
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
H00023530-P01-25ug
25 μg
939.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 12-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Spezifikation
Spezifikation
Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
23530
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
NNT
NNT
50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
MolecularWeight-theroretical: 48.51 kDa
MGC126502, mitochondrial, nicotinamide nucleotide transhydrogenaseMGC126503, Pyridine nucleotide transhydrogenase
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novus Biologicals™ Recombinant Human NNT GST (N-Term) Protein