Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galactose-1-phosphate uridylyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galactose-1-phosphate uridylyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2280.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000146.2 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 2592 |
Name | Galactose-1-phosphate uridylyltransferase Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15979739
|
enQuireBio™
QP6067-ec-10ug |
10 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15919749
|
enQuireBio™
QP6067-ec-50ug |
50 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15969739
|
enQuireBio™
QP6067-ec-100ug |
100 μg |
505.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15999739
|
enQuireBio™
QP6067-ec-200ug |
200 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15909749
|
enQuireBio™
QP6067-ec-500ug |
500 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15989739
|
enQuireBio™
QP6067-ec-1mg |
1 mg |
2280.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 29-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_000146.2 | |
Galactose-1-phosphate uridylyltransferase Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
2592 | |
Research Use Only | |
GALT | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSRSGTDPQQ RQQASEADAA AATFRANDHQ HIRYNPLQDE WVLVSAHRMK RPWQGQVEPQ LLKTVPRHDP LNPLCPGAIR ANGEVNPQYD STFLFDNDFP ALQPDAPSPG PSDHPLFQAK SARGVCKVMC FHPWSDVTLP LMSVPEIRAV VDAWASVTEE LGAQYPWVQI FENKGAMMGC SNPHPHCQVW ASSFLPDIAQ REERSQQAYK SQHGEPLLME YSRQELLRKE RLVLTSEHWL VLVPFWATWP YQTLLLPRRH VRRLPELTPA ERDDLASIMK KLLTKYDNLF ETSFPYSMGW HGAPTGSEAG ANWNHWQLHA HYYPPLLRSA TVRKFMVGYE MLAQAQRDLT PEQAAERLRA LPEVHYHLGQ KDRETATIA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |