Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galactose-1-phosphate uridylyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galactose-1-phosphate uridylyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6067-ec-1mg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15989739
  • 2280.00 CHF / 1 Milligramm
Verfügbar ab: 03-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
NP_000146.2
Galactose-1-phosphate uridylyltransferase Protein
Research Use Only
GALT
Recombinant Protein
E. coli
MSRSGTDPQQ RQQASEADAA AATFRANDHQ HIRYNPLQDE WVLVSAHRMK RPWQGQVEPQ LLKTVPRHDP LNPLCPGAIR ANGEVNPQYD STFLFDNDFP ALQPDAPSPG PSDHPLFQAK SARGVCKVMC FHPWSDVTLP LMSVPEIRAV VDAWASVTEE LGAQYPWVQI FENKGAMMGC SNPHPHCQVW ASSFLPDIAQ REERSQQAYK SQHGEPLLME YSRQELLRKE RLVLTSEHWL VLVPFWATWP YQTLLLPRRH VRRLPELTPA ERDDLASIMK KLLTKYDNLF ETSFPYSMGW HGAPTGSEAG ANWNHWQLHA HYYPPLLRSA TVRKFMVGYE MLAQAQRDLT PEQAAERLRA LPEVHYHLGQ KDRETATIA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2592
1 mg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol