Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Galactose-1-phosphate uridylyltransferase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Galactose-1-phosphate uridylyltransferase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6067-ec-50ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15919749
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_000146.2
Galactose-1-phosphate uridylyltransferase Protein
Research Use Only
GALT
Recombinant Protein
E. coli
MSRSGTDPQQ RQQASEADAA AATFRANDHQ HIRYNPLQDE WVLVSAHRMK RPWQGQVEPQ LLKTVPRHDP LNPLCPGAIR ANGEVNPQYD STFLFDNDFP ALQPDAPSPG PSDHPLFQAK SARGVCKVMC FHPWSDVTLP LMSVPEIRAV VDAWASVTEE LGAQYPWVQI FENKGAMMGC SNPHPHCQVW ASSFLPDIAQ REERSQQAYK SQHGEPLLME YSRQELLRKE RLVLTSEHWL VLVPFWATWP YQTLLLPRRH VRRLPELTPA ERDDLASIMK KLLTKYDNLF ETSFPYSMGW HGAPTGSEAG ANWNHWQLHA HYYPPLLRSA TVRKFMVGYE MLAQAQRDLT PEQAAERLRA LPEVHYHLGQ KDRETATIA
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
2592
50 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol