Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Egl nine homolog 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Egl nine homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
187.00 CHF - 2450.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_444274.1 |
---|---|
Gen-ID (Entrez) | 112398 |
Name | Egl nine homolog 2 Protein |
Kennzeichnung | Research Use Only |
Endotoxin-Konzentration | Not determined. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959009
|
enQuireBio™
QP5968-ec-10ug |
10 μg | N/A | ||||||
15999009
|
enQuireBio™
QP5968-ec-50ug |
50 μg | N/A | ||||||
15949009
|
enQuireBio™
QP5968-ec-100ug |
100 μg |
544.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15979009
|
enQuireBio™
QP5968-ec-200ug |
200 μg | N/A | ||||||
15989009
|
enQuireBio™
QP5968-ec-500ug |
500 μg | N/A | ||||||
15969009
|
enQuireBio™
QP5968-ec-1mg |
1 mg |
2450.00 CHF
1 Milligramm |
Verfügbar ab: 06-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
NP_444274.1 | |
Egl nine homolog 2 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
112398 | |
Research Use Only | |
EGLN2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVACYPGNGL GYVRHVDNPH GDGRCITCIY YLNQNWDVKV HGGLLQIFPE GRPVVANIEP LFDRLLIFWS DRRNPHEVKP AYATRYAITV WYFDAKERAA AKDKYQLASG QKGVQVPVSQ PPTPT | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |