Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Egl nine homolog 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Egl nine homolog 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP5968-ec-500ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15989009
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_444274.1
Egl nine homolog 2 Protein
Research Use Only
EGLN2
Recombinant Protein
E. coli
MVACYPGNGL GYVRHVDNPH GDGRCITCIY YLNQNWDVKV HGGLLQIFPE GRPVVANIEP LFDRLLIFWS DRRNPHEVKP AYATRYAITV WYFDAKERAA AKDKYQLASG QKGVQVPVSQ PPTPT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
112398
500 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol