Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human DNA Polymerase iota GST (N-Term) Protein
Recombinant Protein
707.00 CHF - 939.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification |
---|---|
Zusammensetzung | 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 11201 |
Molekulargewicht | MolecularWeight-theroretical: 106.7 kDa |
Lagerungsbedingungen | Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
18672781
|
Novus Biologicals™
H00011201-P01-25ug |
25 μg |
939.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
18640181
|
Novus Biologicals™
H00011201-P01-10ug |
10 μg |
707.00 CHF
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 11-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.Spezifikation
Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification | |
11201 | |
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
POLI | |
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining |
50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer. | |
MolecularWeight-theroretical: 106.7 kDa | |
DNA polymerase iota, EC 2.7.7.7, Eta2, polymerase (DNA directed) iota, RAD30 homolog B, RAD30Bpolymerase (DNA-directed), iota, RAD3OB | |
DNA Polymerases, DNA Repair | |
DNA Polymerase iota |