Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL4 / Interleukin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) IL4 / Interleukin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001003159.1
Gen-ID (Entrez) 403785
Name IL4 / Interleukin-4 Protein
Kennzeichnung Research Use Only
Endotoxin-Konzentration Not determined.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16021700
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6222-ec-10ug
10 μg N/A
N/A
16061700
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6222-ec-50ug
50 μg N/A
N/A
16011700
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6222-ec-100ug
100 μg N/A
N/A
16041700
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6222-ec-200ug
200 μg N/A
N/A
16051700
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6222-ec-500ug
500 μg N/A
N/A
16031700
Unterlagen ansehen
enQuireBio™
QP6222-ec-1mg
1 mg N/A
N/A
Spezifikation
NP_001003159.1
IL4 / Interleukin-4 Protein
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
403785
Research Use Only
IL4
Recombinant Protein
E. coli
HNFNITIKEI IKMLNILTAR NDSCMELTVK DVFTAPKNTS DKEIFCRAAT VLRQIYTHNC SNRYLRGLYR NLSSMANKTC SMNEIKKSTL KDFLERLKVI MQKKYYRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.