missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Dog IL4 / Interleukin-4 Protein

A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) IL4 / Interleukin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marke:  enQuireBio™ QP6222-ec-100ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 16011700

  • 1010.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

NP_001003159.1
IL4 / Interleukin-4 Protein
Research Use Only
IL4
Recombinant Protein
E. coli
HNFNITIKEI IKMLNILTAR NDSCMELTVK DVFTAPKNTS DKEIFCRAAT VLRQIYTHNC SNRYLRGLYR NLSSMANKTC SMNEIKKSTL KDFLERLKVI MQKKYYRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403785
100 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt