Learn More
enQuireBio™ Recombinant Dog IL4 / Interleukin-4 Protein
A DNA sequence encoding the Canis lupus familiaris (Dog) (Canis familiaris) IL4 / Interleukin-4, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6222-ec-500ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16051700
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
NP_001003159.1
IL4 / Interleukin-4 Protein
Research Use Only
IL4
Recombinant Protein
E. coli
HNFNITIKEI IKMLNILTAR NDSCMELTVK DVFTAPKNTS DKEIFCRAAT VLRQIYTHNC SNRYLRGLYR NLSSMANKTC SMNEIKKSTL KDFLERLKVI MQKKYYRH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
403785
500 μg
Not determined.
Full Length
Dog
His
Tris-based buffer, 50% glycerol