Learn More
Grant Instruments™ Umlaufkühler
Eine Auswahl robuster RC-Rückkühler, die einen konstanten Fluss temperaturgeregelter Flüssigkeit liefern, um eine leistungsstarke, geregelte Kühlung bei -10 °C für viele Arten von Industriemaschinen und wissenschaftlichen Geräten zu gewährleisten. Geeignet für die Zirkulation durch geschlossene Systeme.
9269.70 CHF - 11750.10 CHF
Spezifikation
Temperaturbereich -10 bis -60 °C
Spannung 120/230 V
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Innentiefe (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Innentiefe (metrisch) Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11496507
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
RC1400G
840 mm 2.5 l Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
11406517
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
Grant Instruments™
RC3000G
630 mm 1.1 l Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Temperaturbereich von 10 bis 60  C
  • Stabilität: ±0.25 oder ±0.5 °C (Modellabhängig)
  • Zur Auswahl stehen Modelle mit unterschiedlichen Kühlleistungen von 1300 bis 3000 W
  • Effiziente, zuverlässige und kostengünstige Alternative zur Kühlung mit Leitungswasser
  • Digitaler Regler für präzise und reproduzierbare Temperatureinstellungen
  • Eingebaute Sicherheitsfunktionen schützen den Anwender, das Gerät und die Anwendung vor Übertemperatur, Untertemperatur und Durchflussausfall
  • Arretierbare Räder ermöglichen ein leichtes Verschieben der RC-Geräte
Spezifikation
Spezifikation
-10 bis -60 °C
120/230 V
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Grant Instruments™ Umlaufkühler