Learn More
Grant Instruments™ Umlaufkühler
Eine Auswahl robuster RC-Rückkühler, die einen konstanten Fluss temperaturgeregelter Flüssigkeit liefern, um eine leistungsstarke, geregelte Kühlung bei -10 °C für viele Arten von Industriemaschinen und wissenschaftlichen Geräten zu gewährleisten. Geeignet für die Zirkulation durch geschlossene Systeme.
Marke: Grant Instruments™ RC1400G
Beschreibung
- Temperaturbereich von 10 bis 60 C
- Stabilität: ±0.25 oder ±0.5 °C (Modellabhängig)
- Zur Auswahl stehen Modelle mit unterschiedlichen Kühlleistungen von 1300 bis 3000 W
- Effiziente, zuverlässige und kostengünstige Alternative zur Kühlung mit Leitungswasser
- Digitaler Regler für präzise und reproduzierbare Temperatureinstellungen
- Eingebaute Sicherheitsfunktionen schützen den Anwender, das Gerät und die Anwendung vor Übertemperatur, Untertemperatur und Durchflussausfall
- Arretierbare Räder ermöglichen ein leichtes Verschieben der RC-Geräte
Spezifikation
2.5 l | |
490 mm | |
840 mm |
-10 bis -60 °C | |
640 mm | |
120/230 V |