Learn More
Lenz Laborglasintrumente Empfangsflaschen mit PUR-Beschichtung
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
136.00 CHF - 217.00 CHF
Spezifikation
Material Duran Glas
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11903401
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03064073
2 l
217.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11973391
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasintrumente
03064049
250 ml
136.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Speziell für Rotationsverdampfer
  • Mit Kugelgelenkbuchse S 35
  • Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
  • Autoklavierbar
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente Empfangsflaschen mit PUR-Beschichtung