Learn More
Lenz Laborglasintrumente Empfangsflaschen mit PUR-Beschichtung
Aus qualitativ hochwertigen Materialien hergestellt.Jeder Fertigungsschritt wird durch ein umfassendes Qualitätsmanagementsystem auf Grundlage der Norm DIN ISO 9001/EN 29001 getestet.
Marke:  Lenz Laborglasintrumente 03064073
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11903401
  • 217.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Speziell für Rotationsverdampfer
  • Mit Kugelgelenkbuchse S 35
  • Mit hochtransparenter PUR-Beschichtung
  • Autoklavierbar
  • Material:DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
Duran Glas
2 l