Learn More
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel mit Band
Die besondere Konstruktion erleichtert die Aufrechterhaltung eines konstanten Drucks auf der gewünschten Höhe, unabhängig von der Kopfgröße. 3M E-A-R Gehörschutzstöpsel mit Band – 26dB.
60.80 CHF - 96.05 CHF
Spezifikation
Farbe Orange, Blau
Rauschunterdrückung (NRR) 26 dB
Material Polyurethan
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Produkttyp Preis Menge & Verfügbarkeit  
11723383
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100089592
Gehörschutzstöpsel mit Band
96.05 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11719315
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
3M™
7100100262
Ersatz-Ohrstöpsel
60.80 CHF
20 Paare
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Komfortabler Schutz bei geringem Anpressdruck
  • Hinter dem Kopf oder unter dem Kinn tragbar, minimaler Kleidungskontakt
  • Elastischer Bügel sorgt bei jeder Kopfgröße für konstanten Anpressdruck, der den Tragekomfort nicht beeinträchtigt
  • Formschöner Bügelgehörschutz
  • Innovativer elastischer Bügel für optimalen Sitz und überragenden Tragekomfort 
Spezifikation
Spezifikation
Orange, Blau
26 dB
Polyurethan
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel mit Band