Learn More
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel mit Band
Click to view available options
Produkttyp:
Ersatz-Ohrstöpsel
Gehörschutzstöpsel mit Band
Beschreibung
- Komfortabler Schutz bei geringem Anpressdruck
- Hinter dem Kopf oder unter dem Kinn tragbar, minimaler Kleidungskontakt
- Elastischer Bügel sorgt bei jeder Kopfgröße für konstanten Anpressdruck, der den Tragekomfort nicht beeinträchtigt
- Formschöner Bügelgehörschutz
- Innovativer elastischer Bügel für optimalen Sitz und überragenden Tragekomfort
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | Orange, Blau |
Menge | 10/Pckg. |
Rauschunterdrückung (NRR) | 26 dB |
Produkttyp | Gehörschutzstöpsel mit Band |
Material | Polyurethan |
Dokumentation
Scientific Resources
Brochures
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 7.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8.7 MB
Applications and solutions series: Safety edition
DateigrößeVersion: 8 MB
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ E-A-R™ Gehörschutzstöpsel mit Band >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur