Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzien-Reservoirs
GREENER_CHOICE
Diese Reagenzreservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ 9510027
16.48 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10481121
  • 20.60 CHF / 5 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Reagenzien-Reservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.
Unsere Produktinnovationen beschränken sich nicht nur auf Pipetten und Pipettenspitzen. Auch unsere Reagenzreservoirs wurden entwickelt, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungen zu bieten. Unsere Reservoirs werden in vier Varianten angeboten: 25 ml, 25 ml mit Unterteilung, 100 ml sowie ein 75 ml-Einweg-Reservoir aus Polystyrol.
Vorteile
  • Die Ausbuchtung maximiert bei geringen Reagenzmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann
  • Die Ausgusshilfen an allen vier Ecken verringern das Verschütten beim Ausgießen von Reagenzien
  • Graduierungen an der Innenwand ermöglichen ein schnelles Messen der verbleibenden Flüssigkeit
  • Besonders breite Standfläche für eine höhere Stabilität des Reservoirs, um das Verschütten von Flüssigkeiten zu vermeiden
  • 25 ml-Reservoir mit Unterteilung ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien mit bis zu acht Kanälen auf einer Seite und mit bis zu vier Kanälen auf der anderen Seite. Maximiert die Aufnahme bei Verwendung nur eines Kanals und einer geringen Reagenzmenge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 oz.
60 ml
Unsteril
Großpackung
Weiß
Polypropylen
Reagenzienreservoir
Autoklavierbar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2103613 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/03/2023 Catalog Number9510027
Chargennummer2103612 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum29/06/2022 Catalog Number9510027
Chargennummer2027613 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum22/09/2021 Catalog Number9510027
Chargennummer2026713 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum07/09/2021 Catalog Number9510027
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reagenzien-Reservoirs >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.