Learn More
Thermo Scientific™ Reagenzien-Reservoirs
GREENER_CHOICE
Diese Reagenzreservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.
Marke:  Thermo Scientific™ 95128085
161.45 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "25076" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10125707
  • 388.00 CHF / 100 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ Reagenzien-Reservoirs bieten eine große Auswahl an Lösungen für alle Ihre Pipettierverfahren.
Unsere Produktinnovationen beschränken sich nicht nur auf Pipetten und Pipettenspitzen. Auch unsere Reagenzreservoirs wurden entwickelt, um maßgeschneiderte Lösungen für Ihre Anwendungen zu bieten. Unsere Reservoirs werden in vier Varianten angeboten: 25 ml, 25 ml mit Unterteilung, 100 ml sowie ein 75 ml-Einweg-Reservoir aus Polystyrol.
Eigenschaften:
  • Ausbuchtung maximiert bei geringen Reagenzienmengen die Flüssigkeitsmenge, die von den Pipettenspitzen aufgenommen werden kann
  • Die Ausgusshilfen an allen vier Ecken verringern das Verschütten beim Ausgießen von Reagenzien
  • Graduierungen an der Innenwand ermöglichen eine schnelle Messung der verbleibenden Flüssigkeit
  • Besonders breite Standfläche für eine höhere Stabilität des Reservoirs, um das Verschütten von Flüssigkeiten zu vermeiden
  • 25 ml Reservoir mit Unterteilung ermöglicht das Pipettieren von zwei verschiedenen Reagenzien mit bis zu acht Kanälen auf einer Seite und bis zu vier Kanälen auf der anderen Seite; maximiert die Aufnahme bei Verwendung eines Kanals und einer geringen Reagenzienmenge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Weiß
Polystyrol
Reagenzienreservoir
Ja
100 ml
Unsteril
10 Beutel je 10
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2319512 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/10/2023 Catalog Number95128085
Chargennummer2317712 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum26/10/2023 Catalog Number95128085
Chargennummer2310312 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum05/09/2023 Catalog Number95128085
Chargennummer2225112 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum16/08/2023 Catalog Number95128085
Chargennummer2306012 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum08/08/2023 Catalog Number95128085
Sonderangebote
Sonderangebote
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24155
    Gültig bis zum2025-04-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.03.2025 und dem 30.04.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Thermo Scientific ClipTip , Thermo Scientific ART , Thermo Scientific Finnpipette , Thermo Scientific Matrix
    Präzision freischalten: Top-Pipetten und Tipps zur Promotion!
    Aktionscode: 25076
    Gültig bis zum2025-06-30
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reagenzien-Reservoirs >
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.