Learn More
Heathrow Scientific™ Reagenzreservoir, PS, Steril
Graduierungsmarkierungen an der Oberkante und den Innenwänden ermöglichen eine einfache Identifizierung von Flüssigkeitsmengen und reduzieren den Verbrauch teurer Reagenzien.
39.50 CHF - 335.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Dnase,Rnase & Pyrogen Frei |
---|---|
Beschichtung | Keine |
Sterilität | Steril |
Typ | Reagenzienreservoir |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reagenz |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verpackung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verpackung | Abmessungen (L x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
16334852
![]() ![]() |
Heathrow Scientific™
120637 |
5 mL | Karton | 2.8L x 0.8W x 0.7H in |
39.50 CHF
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16354852
![]() ![]() |
Heathrow Scientific™
120639 |
10 mL | Karton | 2.8L x 0.8W x 0.7H in |
132.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16364852
![]() ![]() |
Heathrow Scientific™
120640 |
25 mL | Karton | 4L x 1W x 0.8H in |
147.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16374852
![]() ![]() |
Heathrow Scientific™
120641 |
25 mL | Karton | 4L x 1W x 0.8H in |
335.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16314862
![]() ![]() |
Heathrow Scientific™
120646 |
50 mL | Karton | 4L x 1.1W x 1.2H in |
102.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 30-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16394852
![]() ![]() |
Heathrow Scientific™
120643 |
50 mL | Karton | 4L x 1.1W x 1.2H in |
212.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16317701
![]() ![]() |
Heathrow Scientific™
120644 |
50 mL | Karton | 4L x 1.1W x 1.2H in |
164.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16324862
![]() ![]() |
Heathrow Scientific™
120647 |
100 mL | Karton | 4.3L x 1.9W x 1.3H in |
193.00 CHF
200 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16334862
![]() |
Heathrow Scientific™
120648 |
100 mL | Karton | 4.3L x 1.9W x 1.3H in |
187.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Das Trogdesign mit einem V-förmigen Boden sorgt dafür, dass das gesamte Reagenz zugänglich ist und leicht angesaugt werden kann. Dicke Wandkonstruktion und breiter Sockel sorgen für Stabilität und Haltbarkeit, wodurch der Behälter leicht zu handhaben ist, ohne dass Produktverformungen entstehen, wodurch weniger verschüttet wird. Reservoirs können bequem mit einem einzigartigen Schachtel-Design gestapelt werden, welches eine einfache Trennung ermöglicht. Entwickelt, um stabil auf der Arbeitsfläche aufzuliegen und die Form nicht zu verlieren. Die geteilte 25mL version hat ein 10 und ein 15ml Bereich. Sterile Version sind in Beuteln versiegelt und mit Elektronenstrahl sterilisiert. DNase, Ranse und Pyrogen frei. In leicht zu öffnenden Beuteln verpackt. Zur Öffnung wird keine Schere benötigt. Qualitätszertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Dnase,Rnase & Pyrogen Frei | |
Steril | |
Reagenz | |
104°F | |
Nicht autoklavierbar | |
Ja |
Keine | |
Reagenzienreservoir | |
Reservoir | |
40°C | |
1 Bodentrog | |
Konisch |