Learn More
Heathrow Scientific™ Reagenzreservoir, PS, Steril
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Graduierungsmarkierungen an der Oberkante und den Innenwänden ermöglichen eine einfache Identifizierung von Flüssigkeitsmengen und reduzieren den Verbrauch teurer Reagenzien.
Marke:  Heathrow Scientific™ 120646
87.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25054" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16314862
  • 102.00 CHF / 100 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Das Trogdesign mit einem V-förmigen Boden sorgt dafür, dass das gesamte Reagenz zugänglich ist und leicht angesaugt werden kann. Dicke Wandkonstruktion und breiter Sockel sorgen für Stabilität und Haltbarkeit, wodurch der Behälter leicht zu handhaben ist, ohne dass Produktverformungen entstehen, wodurch weniger verschüttet wird. Reservoirs können bequem mit einem einzigartigen Schachtel-Design gestapelt werden, welches eine einfache Trennung ermöglicht. Entwickelt, um stabil auf der Arbeitsfläche aufzuliegen und die Form nicht zu verlieren. Die geteilte 25mL version hat ein 10 und ein 15ml Bereich. Sterile Version sind in Beuteln versiegelt und mit Elektronenstrahl sterilisiert. DNase, Ranse und Pyrogen frei. In leicht zu öffnenden Beuteln verpackt. Zur Öffnung wird keine Schere benötigt. Qualitätszertifikat auf Anfrage erhältlich. 
Spezifikation
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer601469 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum13/02/2025 Catalog Number120646
Chargennummer601469 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum13/02/2025 Catalog Number120646
Chargennummer601202 Art des ZertifikatsBestrahlungszertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number120646
Chargennummer601469 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/02/2025 Catalog Number120646
Chargennummer601202 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/12/2024 Catalog Number120646
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Heathrow Scientific™ Reagenzreservoir, PS, Steril > Fassungsvermögen (metrisch)50 ml, Verpackung:5/Beutel, 20 Beutel