Learn More
Invitrogen™ ReadyProbes™ Mouse-on-Mouse IgG Blocking Solution (30x)
ReadyProbes Maus-Maus-IgG-Blockierlösung blockiert die endogene Bindung, wenn ein Maus-IgG-Primärantikörper zur Markierung von Mausgewebe verwendet wird.
Marke:  Invitrogen™ R37621
272.84 CHF gültig bis 2025-04-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16680534
  • 359.00 CHF / 1 Milliliter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
ReadyProbes Mouse-on-Mouse-IgG-Blockierungslösung blockiert die endogene Bindung, wenn ein Maus-IgG-Primärantikörper zur Markierung von Mausgewebe verwendet wird. Die meisten Mausgewebe enthalten Maus-IgG-Antikörper. Wenn ein sekundärer Anti-Maus-IgG-Sekundärantikörper auf Mausgewebe verwendet wird, kann der Antikörper nicht zwischen den endogenen Maus-IgG-Antikörpern und dem Maus-Primärantikörper unterscheiden, der für den Nachweis von Zielproteinen verwendet wird. ReadyProbes Mouse-on-Mouse-IgG-Blockierungslösung reduziert die Bindung endogener Antikörper, was zu einem erhöhten spezifischen Nachweis in Immunhistochemie(IHC)- und Immunfluoreszenz(IF)-Anwendungen führt. Dieses Reagenz ist sowohl mit fluoreszierenden als auch chromogenen IHC-Verfahren kompatibel.
ReadyProbes Mouse-on-Mouse-IgG-Blockierungslösung wird mit einer 30-fachen Konzentration geliefert und auf eine 1-fache Arbeitskonzentration verdünnt (2 Tropfen in 2,5 ml PBS oder TBS). Diese Lösung wird nicht anstelle einer unspezifischen Blockierungslösung (z. B. verdünntes Serum) verwendet, sondern wird nach der Blockierung des Gewebes mit einer unspezifischen Lösung und vor dem primären Antikörperschritt verwendet. Geben Sie einfach die 1-fach konzentrierte Lösung zum Gewebe hinzu und inkubieren Sie sie 30 bis 60 Minuten bei Raumtemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blockerlösung
ReadyProbes™
Wird als 1-ml-Lösung mit 30-facher Konzentration in einer LDPE-Tropfflasche geliefert.
(Lagerung bei 2 °C bis 8 °C.
Bei vorschriftsmäßiger Lagerung kann das Produkt 6 Monate lang nach Erhalt verwendet werden.
Eine Flasche reicht für die Behandlung von ca. 125 bis 250 Gewebeschnitten aus.)
1 ml
Flüssig
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2930846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/08/2024 Catalog NumberR37621
Chargennummer2873171 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/03/2024 Catalog NumberR37621
Chargennummer2812015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/01/2024 Catalog NumberR37621
Chargennummer2738372 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2023 Catalog NumberR37621
Chargennummer2647869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/06/2023 Catalog NumberR37621
Name des Produkts
Invitrogen™ ReadyProbes™ Mouse-on-Mouse IgG Blocking Solution (30x) > Eine Flasche reicht für die Behandlung von ca. 125–250 Gewebeschnitten aus.