Learn More
Cytiva illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi HY DNA Amplifizierungskit
Das Illustra GenomiPhi HY DNA Amplification-Kit bietet eine sehr effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 40 bis 60++g aus Mengen der DNA-Probe im Nanogramm-Bereich.
655.00 CHF - 1960.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Bewahren Sie das Kit bei Umgebungstemperatur auf. Verschließen Sie nach dem Öffnen die Tasche mit dem Ready-To-Go GenomiPhi V3 DNA-Amplifikationskit sorgfältig. Um eine maximale Haltbarkeit und optimale Leistung zu gewährleisten, wird die Lagerung in einem Exsikkator empfohlen. |
---|---|
Beschreibung | Das illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY DNA Amplification Kit bietet eine hochgradig effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit 40 bis 60 μg Ausbeute aus DNS-Probenmengen im Nanogramm-Bereich. |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Amplifikation genomischer DNA |
Größe | > 10 kb |
Prüfzeit | 4 h |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12987160
|
Cytiva
25-6603-24 |
24 |
655.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12997160
|
Cytiva
25-6603-96 |
96 |
1960.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Das illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY DNA Amplification Kit st Teil der Phi29 DNA Polymerase-Produktfamilie von Cytiva.
- Repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms.
- Vorformulierte, vorgespendete, gefriergetrocknete Einzeldosis-Riegel für ein schnelles Ansetzen der Reaktion und höhere Reproduzierbarkeit.
- Schnelles und einfaches, automatisierungsfreundliches Protokoll; kein Thermocycler erforderlich.
- Transport und Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht einen einfachen Zugang und reduzierte CO2-Bilanz.
- Liefert qualitativ hochwertige DNA (z. B. für die Genotypisierung mit hohem Durchsatz und DNA-Archivierung).
Spezifikation
Bewahren Sie das Kit bei Umgebungstemperatur auf. Verschließen Sie nach dem Öffnen die Tasche mit dem Ready-To-Go GenomiPhi V3 DNA-Amplifikationskit sorgfältig. Um eine maximale Haltbarkeit und optimale Leistung zu gewährleisten, wird die Lagerung in einem Exsikkator empfohlen. | |
Amplifikation genomischer DNA | |
4 h |
Das illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY DNA Amplification Kit bietet eine hochgradig effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit 40 bis 60 μg Ausbeute aus DNS-Probenmengen im Nanogramm-Bereich. | |
> 10 kb |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.