Learn More
Cytiva illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi HY DNA Amplifizierungskit
Das Illustra GenomiPhi HY DNA Amplification-Kit bietet eine sehr effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit einem Ertrag von 40 bis 60++g aus Mengen der DNA-Probe im Nanogramm-Bereich.
Marke:  Cytiva 25-6603-96
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12997160
  • 1960.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2025
Beschreibung
Das illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY DNA Amplification Kit st Teil der Phi29 DNA Polymerase-Produktfamilie von Cytiva.
  • Repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms.
  • Vorformulierte, vorgespendete, gefriergetrocknete Einzeldosis-Riegel für ein schnelles Ansetzen der Reaktion und höhere Reproduzierbarkeit.
  • Schnelles und einfaches, automatisierungsfreundliches Protokoll; kein Thermocycler erforderlich.
  • Transport und Lagerung bei Raumtemperatur ermöglicht einen einfachen Zugang und reduzierte CO2-Bilanz.
  • Liefert qualitativ hochwertige DNA (z. B. für die Genotypisierung mit hohem Durchsatz und DNA-Archivierung).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Bewahren Sie das Kit bei Umgebungstemperatur auf. Verschließen Sie nach dem Öffnen die Tasche mit dem Ready-To-Go GenomiPhi V3 DNA-Amplifikationskit sorgfältig. Um eine maximale Haltbarkeit und optimale Leistung zu gewährleisten, wird die Lagerung in einem Exsikkator empfohlen.
Amplifikation genomischer DNA
96
> 10 kb
Das illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY DNA Amplification Kit bietet eine hochgradig effiziente und repräsentative Amplifikation des gesamten Genoms mit 40 bis 60 μg Ausbeute aus DNS-Probenmengen im Nanogramm-Bereich.
1 X 2.6 ml 2 x Denaturierungspuffer,3 x 96-Well-Streifen Ready-To-Go™ GenomiPhi HY-Kuchen, 1 x Fläschchen Kontroll-DNA, 12 Streifen mit 8 gewölbten Kappen
illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY DNA Amplifikationskit 96 Reaktionen
4 h
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva illustra™ Ready-To-Go™ GenomiPhi HY DNA Amplifizierungskit > Gebrauchsfertige GenomiPhi HY-Kit-96-Reaktionen