Learn More
IKA™ Reaktorgefäß
Zur Verwendung mit LR 1000 Laborreaktor. Enthält Ankerrührer und Deckel mit 3 x NS 14-Buchsen, 1 x NS 29, einschließlich 2 x NS 14, 1 x NS 29 geschliffene Glasstopfen und Klammern, und 1 x NS 14 Schliffverbindung für Vakuumventil.
Marke: IKA™ 0003602000
Beschreibung
- Enthält Ankerrührer LR 1000.11
- Material der Versiegelung: FKM
- Deckel ausgestattet mit: 3x NS 14-Buchsen, 1x NS 29, einschließlich 2x NS 14, 1x NS29 geschliffene Glasstopfen und -klammern, 1x NS 14-Schliffverbindung für Vakuumventil
- Max. Volumen: 1000 ml
- Medienberührter Werkstoff: AISI 316 l, Borosilikatglas 3.3, PTFE, FKM
- Max. Betriebstemperatur des Produkts im Gefäß: 120° C
Spezifikation
1000 mL | |
Borosilikatglas, PTFE, FKM | |
5,42 kg | |
Deckel ausgestattet mit: 3 x NS 14-Buchsen,, 1 x NS 29, einschließlich 2 x NS 14,, 1 x NS 29 Einschliffstopfen und Klammern aus Glas,, 1 x NS 14 Schliffverbindung für Vakuumventil |
120 deg;C | |
FKM | |
Laborreaktor |