Learn More
Ansell™ proFood™ 92-465 Serie dunkelblaue Nitril-Handschuhe
Bietet hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk Blaue Nitril-Spritzhandschuhe von Ansell Edmont™ VersaTouch™ der Serie 92-465 bestehen aus einer innovativen Nitrilverbindung, die ausgezeichnete chemische und mechanische Eigenschaften, Komfort und Fingerfertigkeit bietet.
Marke: Ansell™ 92465090
16.54 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ohne Naturgummi
- Für den Kontakt mit allen fettigen Lebensmitteln geeignet
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen für einen verbesserten Halt
- Puderfrei - Kein Kontaminationsrisiko für Lebensmittel mit Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
- Ideal für alle letzten Arbeitsschritte in der Fleisch- und Fischverarbeitung, Räumen mit kontrollierter Umgebung, Milchproduktverarbeitung und Catering geeignet
Spezifikation
EN 420:2003 + I1:2009 und EN 374:2003 | |
Nitril | |
4,7 mil | |
Aufgerollt/gefalzt | |
92-465 |
Blau | |
8,5 bis 9 | |
0,12 mm | |
924659 | |
240 mm |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08
Neues Angebot Jetzt kaufen