Learn More
Greiner Bio-One Reaktionsgefäße
Hergestellt aus Polypropylen für hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Greiner Bio-One™ Reaktionsröhrchen sind für Temperaturen von -80 bis +121 °C geeignet.
22.16 CHF - 50.05 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Farbe | Durchscheinend |
Material | Polypropylen |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | dimShape | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Max. RZB | dimShape | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10788062
|
Greiner Bio-One
667201 |
0.5 ml | 15,000 x G: Festwinkelrotor | N/A | |||||||
11826913
|
Greiner Bio-One
616201 |
1.5 ml | 18000xG: Festwinkelrotor |
22.16 CHF
500 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11779502
|
Greiner Bio-One
722201 |
2 ml | 22.000xG: Festwinkelrotor |
46.34 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 27-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Frei von Schwermetallen
- Einwegprodukt
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
- Autoklavierbar bis zu 121 °C für 20 Minuten
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Durchscheinend | |
Polypropylen |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Reaktionsgefäße