Learn More
Greiner Bio-One Reaktionsgefäße
Hergestellt aus Polypropylen für hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Greiner Bio-One™ Reaktionsröhrchen sind für Temperaturen von -80 bis +121 °C geeignet.
Marke: Greiner Bio-One 616201
Beschreibung
- Frei von Schwermetallen
- Einwegartikel
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
- Autoklavierbar bis zu 121 °C für 20 min.
Spezifikation
Beiliegend | |
1.5 ml | |
Polypropylen | |
Konisch |
Ja | |
Durchscheinend | |
Gehäuse 4000Pack | |
18000xG: Festwinkelrotor |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Greiner Bio-One Reaktionsgefäße > Fassungsvermögen:1,5 ml; Kappe:Beiliegend
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur