Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Thermometer
Mit diesen Thermometern können Sie die Temperatur in Trockenblockheizgeräten des Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmoduls messen.
127.53 CHF - 176.00 CHF
Spezifikation
Typ | Thermometer |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Trockenblockheizungen und andere Geräte |
Produktcode | Marke | Betriebstemperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Betriebstemperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11537510
|
Thermo Scientific™
TS-18914 |
0 °C bis 100 °C |
127.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11547510
|
Thermo Scientific™
TS-18915 |
0 °C bis 200 °C |
176.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Messen Sie die Temperatur in Trockenblockheizungen des Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmoduls und anderen Laborgeräten mit Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Thermometern. Die Thermometer sind für höhere Sicherheit quecksilberfrei und mit Alkohol gefüllt. Die PTFE-Beschichtung sorgt dafür, dass Glas für korrosive Materialien undurchlässig ist. Sie sind in zwei verschiedenen Temperaturbereichen erhältlich.
Spezifikation
Thermometer | |
Trockenblockheizungen und andere Geräte |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.