Learn More
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Thermometer
Mit diesen Thermometern können Sie die Temperatur in Trockenblockheizgeräten des Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmoduls messen.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-18914
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11537510
  • 127.53 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Messen Sie die Temperatur in Trockenblockheizungen des Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Heiz- und Rührmoduls und anderen Laborgeräten mit Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Thermometern. Die Thermometer sind für höhere Sicherheit quecksilberfrei und mit Alkohol gefüllt. Die PTFE-Beschichtung sorgt dafür, dass Glas für korrosive Materialien undurchlässig ist. Sie sind in zwei verschiedenen Temperaturbereichen erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Thermometer
0 °C bis 100 °C
Trockenblockheizungen und andere Geräte
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ Thermometer > 0 °C bis 100 °C
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.