Learn More
Hirschmann™ Rea-clean™ Schnellreinigungskonzentrat
Zur Reinigung von Objekten, Fliesen, Armaturen, Böden und Oberflächen in allen Einsatzbereichen, besonders geeignet für Kunststoffoberflächen.
Marke: Hirschmann™ 9790105
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Umweltfreundlich, da es vollständig biologisch abbaubar ist
- Zum Sprühen oder Benetzen, danach einfach abwischen oder abspülen
- Auch bei starker Verschmutzung sowie Fett- und Ölkontamination
- Selbstneutralisierend, selbstemulgierend und extrem fettlösend
- Sehr wirtschaftlich: 1 l Konzentrat produziert bis zu 40 l Arbeitslösung
- Nur leicht alkalisch, Konzentrat hat einen pH-Wert von 10
- Phosphatfrei
- In einem 5 l-Kanister
Spezifikation
Schnellreinigungsmittel | |
Kanister | |
Objekte, Fliesen, Böden, Oberflächen |
10 | |
Reinigung, Desinfektion | |
5 l |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Hirschmann™ Rea-clean™ Schnellreinigungskonzentrat > 5 l-Kanister
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur