Learn More
Ashcroft GAUGE 2.5 30PSI 1/4LM BRNZ
This Utility Gauge is ideal for measuring water, hydraulic oil, or gas pressure.
Marke: Ashcroft 68004-02
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- True zero indication identifies damaged gauges—increases safety and ensures accuracy.
- Gauges include brass socket, soft-soldered phosphor bronze Bourdon tube, painted steel case, and polycarbonate lens.
Spezifikation
ANSI/ASME Klasse B | |
63.5 mm | |
Stahl/Polycarbonat/Messing/Phosphorbronze | |
Analog | |
Handelsübliches/industrielles Messgerät |
2.5 in. | |
Socket, Bourdon Tube, Case, Lens | |
±3-2 bis 3 % | |
0 bis 30 psi |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ashcroft GAUGE 2.5 30PSI 1/4LM BRNZ > Druckbereich:0 bis 30 psi
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur