Learn More
Thermo Scientific Chemicals RBC-Lysepuffer, für Maus
Zur Lyse roter Mäuseblutzellen
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62150.AK
63.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
RBC Lysis Buffer has been reported for use in flow cytometric analysis and cell culture. Red Blood Cell Lysing Buffer has been developed for use in hybridoma protocols to remove red blood cells from mouse splenocyte suspensions before fusion. It is also useful in systems where it may be desirable to remove red blood cells from cell suspensions, such as whole blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
250 ml | |
Reagenz für die Zelllyse | |
2 bis 8 °C |
Flüssig | |
Zur Lyse roter Mäuseblutzellen |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
P15L516 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J62150.AP,J62150.AK |
P15L517 | Analysenzertifikat | 14/03/2025 | J62150.AP,J62150.AK |
W23K517 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | J62150.AP,J62150.AK |
X01K547 | Analysenzertifikat | 30/10/2024 | J62150.AP,J62150.AK |
R09K513 | Analysenzertifikat | 26/06/2024 | J62150.AP,J62150.AK |