Learn More
Thermo Scientific Chemicals RBC-Lysepuffer, für Maus
Zur Lyse roter Mäuseblutzellen
65.35 CHF - 103.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 2 bis 8 °C |
---|---|
Beschreibung | Farblos |
Format | Flüssig |
Produkttyp | Reagenz für die Zelllyse |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Lyse roter Mäuseblutzellen |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15474569
|
Thermo Scientific Chemicals
J62150.AK |
250 ml |
65.35 CHF
250 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
15484569
|
Thermo Scientific Chemicals
J62150.AP |
500mL |
103.00 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
RBC Lysis Buffer has been reported for use in flow cytometric analysis and cell culture. Red Blood Cell Lysing Buffer has been developed for use in hybridoma protocols to remove red blood cells from mouse splenocyte suspensions before fusion. It is also useful in systems where it may be desirable to remove red blood cells from cell suspensions, such as whole blood.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
2 bis 8 °C | |
Flüssig | |
Zur Lyse roter Mäuseblutzellen |
Farblos | |
Reagenz für die Zelllyse |
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Kühl lagern
RUO – Research Use Only