Learn More
Invitrogen™ eBioscience™ 1x RBC Lysepuffer
Formuliert für eine optimale Lyse von Erythrozyten in Einzelzellsuspensionen aus hämatopoetischen Mausgeweben wie Milzgewebe bzw. menschlichem peripheren Blut.
Marque:  Invitrogen™ 00-4333-57
70.30 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Code produit. 12770000
  • 74.75 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Enthält Ammoniumchlorid, das rote Blutkörperchen mit minimaler Beeinflussung der Lymphozyten lysiert, wenn es entsprechend der Anweisung verwendet wird
  • Nukleierte rote Blutkörperchen werden nicht effektiv mit Ammoniumchlorid lysiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
200 mL
Lysepuffer
eBioscience™
Flüssig
200 mL
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Manuals
Certificats
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2963750 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number00-4333-57
Chargennummer2919386 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number00-4333-57
Chargennummer2925310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number00-4333-57
Chargennummer2481409 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number00-4333-57
Chargennummer2430485 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2025 Catalog Number00-4333-57
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Invitrogen™ eBioscience™ 1x RBC Lysepuffer > RBC-Lysepuffer, 1x
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.