Learn More
Thermo Scientific™ RapID™ SS/u Test
Identifizieren Sie häufig isolierte Krankheitserreger von Harnwegsinfektionen in nur zwei Stunden mit diesem schnellen Identifizierungssystem.
Marke:  Thermo Scientific™ R8311004
Artikelnummer. 13225619
  • 232.00 CHF / 20 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 °C bis 8 °C
Ja
1 Box
RapID SS/u Test
Krankheitserreger von Harnwegsinfektionen
20 Panels/Kit
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H360Df-Kann das Kind im Mutterleib schädigen. Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Dokumentation
Manuals
Instructions
Product Guides
Specification Sheets
Brochures
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer6202435 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2025 Catalog NumberR8311004
Chargennummer6139392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog NumberR8311004
Chargennummer6101852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/07/2024 Catalog NumberR8311004
Chargennummer3776836 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/04/2024 Catalog NumberR8311004
Chargennummer3719589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/12/2023 Catalog NumberR8311004
Name des Produkts
Thermo Scientific™ RapID™ SS/u Test > 20 Panels/Kit