Learn More
Haldenwanger™ Glasierter Porzellanmörser
Diese Mörser eignen sich für zahlreiche Laboranwendungen. Haldenwanger™ Unglasierte Porzellanmörser sind aus optimiertem Laborporzellan gefertigt.
Marke:  Haldenwanger™ L 55/3/GLASIERT
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10053504
  • 69.95 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 02-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Lieferbar in einer Vielzahl an Größen
  • Mahloberflächen sind unglasiert
  • Entspricht DIN VDE 0335, Typ C 100
Spezifikation
Spezifikation
170mL
90 mm
Porzellan
Unglasiert
Mörtel
55 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
Haldenwanger™ Glasierter Porzellanmörser > Fassungsvermögen:170mL; Höhe:55mm