Learn More
OPTIZYME™ 10X Puffer 4, Fisher BioReagents™
Marke: Fisher BioReagents BP8087-1
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
1x Puffer-Zusammensetzung:
33 mM Tris-Acetat (pH 7.9 bei 37 °C), 10 mM Magnesiumacetat, 66 mM Kaliumacetat, 0.1 mg/ml BSA
Spezifikation
33mM Tris Acetate (pH 7.9 at 37°C), 10mM Magnesium Acetate, 66mM Potassium Acetate, 0.1mg/mL BSA | |
5 x 1 mL | |
Flüssig |
-20 °C | |
Buffer 4 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- OPTIZYME
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OPTIZYME™ 10X Puffer 4, Fisher BioReagents™ > 5 x 1 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur