Learn More
Fisherbrand™ Beta TipBox-Large 5L, 1/Cs, MA: CSR-B5TIP
Strahlenschutzboxen mit Klappdeckel und drehbaren Abdeckungen in der Mitte, die ideal zum Schutz vor Beta- oder Gammastrahlung sind.
Marke:  Fisherbrand™ CSR-B5TIP
Artikelnummer. 12337127
  • 928.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • 32 mit Klappdeckel und schwenkbarer Blende für Einweg-Pipettenspitzen mit 5 l Fassungsvermögen, 330 x 130 x 130 mm
  • Beta – 5 l – (33 x 13 x 13 cm), zur Verwendung mit CSR-BAG2 Beutel
  • Strahlenschutzboxen, mit Klappdeckel und zentralen schwenkbaren Abdeckungen, Beta Box/Gamma Box
  • Diese Boxen haben ein zentrales Loch, das mit einem Klappdeckel verschlossen ist. Dadurch wird die Strahlenbelastung während des Pipettierens reduziert.
  • Erhältlich für den Schutz vor Gamma- oder Beta-Strahlung.
  • Die Cleaver Scientific Aufbewahrungsboxen sind mit Klappdeckeln ausgestattet und nehmen austauschbare Einsätze für Mikroröhrchen, Zentrifugenröhrchen, Szintillationsfläschchen, Universal-, Kryo- und Falcon Röhrchen auf.
  • Ebenfalls erhältlich ist eine Reihe von Stand- und Tischbehältern mit rutschfesten Füßen und Klappdeckeln, die eine ideale Lösung für die kurzfristige Lagerung von radioaktiven Abfällen oder Radioisotopen sind.
  • Sowohl die Beta- als auch die Gamma-Lagerbehälter sind in fünf Größen erhältlich. Die beiden größten Behältermodelle sind mit Rollen für den einfachen Transport ausgestattet.
  • Optional können auch strapazierfähige Tüten mit Kordelzug erworben werden
Spezifikation
Spezifikation
33 x 13 x 13 cm
33 x 13 x 13 cm
5 l
Zur Verwendung mit dem Beutel CSR-BAG2
13 cm
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beta TipBox-Large 5L, 1/Cs, MA: CSR-B5TIP > Kapazität: 5 l; Abmessungen: 33 x 13 x 13 cm